Ethyl 2-oxovalerate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904458-100G
OR904458-25G
APOSOR904458-100GEA
33400
CZK
APOSOR904458-100G
APOSOR904458-25G
Ethyl 2-oxovalerate 96%
Ethyl-2-oxovalerate
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06410882 CAS číslo: 50461-74-0 |