Tisk…
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904449-1G OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA 15310 CZK
APOSOR904449-1G APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12027007
CAS číslo: 119778-44-8