Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904439-1G
OR904439-250MG
APOSOR904439-1GEA
3810
CZK
APOSOR904439-1G
APOSOR904439-250MG
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₇H₈ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11520431 CAS číslo: 3356-96-5 |