Tisk…
N-Benzylacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904376-100G OR904376-25G
APOSOR904376-100GEA 12440 CZK
APOSOR904376-100G APOSOR904376-25G
N-Benzylacetamide 98%
N-Benzylacetamide
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059204
CAS číslo: 588-46-5