Tisk…
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904308-1G OR904308-250MG
APOSOR904308-1GEA 4770 CZK
APOSOR904308-1G APOSOR904308-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Vzorec: C7H15NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044222
CAS číslo: 373603-88-4