Tisk…
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 827 CZK
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Bod tání: 170…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00590200
CAS číslo: 372089-59-3