Tisk…
1-Furfurylpyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Furan-2-ylmethyl)-1H-pyrrole
OR904283-25G
APOSOR904283-25GEA 3970 CZK
APOSOR904283-25G
1-Furfurylpyrrole 95%
1-Furfurylpyrrole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010080
CAS číslo: 1438-94-4