Tisk…
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904269-1G OR904269-25G OR904269-5G
APOSOR904269-1GEA 744 CZK
APOSOR904269-1G APOSOR904269-25G APOSOR904269-5G
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Vzorec: C₄H₇N₃OS
MW: 145.1829 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01203002
CAS číslo: 15884-86-3