Tisk…
2-Bromoethyl acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904265-100G OR904265-1KG OR904265-500G
APOSOR904265-100GEA 2070 CZK
APOSOR904265-100G APOSOR904265-1KG APOSOR904265-500G
2-Bromoethyl acetate 97%
2-Bromoethyl acetate
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000235
CAS číslo: 927-68-4