Tisk…
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
OR904259-100G OR904259-1KG OR904259-500G OR904259-5G OR904259-25G
APOSOR904259-100GEA 2690 CZK
APOSOR904259-100G APOSOR904259-1KG APOSOR904259-500G APOSOR904259-5G APOSOR904259-25G
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Ethylene glycol monovinyl ether
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Bod varu: 143 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192151
CAS číslo: 764-48-7
UN: 3271
ADR: 3,III