Tisk…
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904222-100MG OR904222-1G OR904222-250MG
APOSOR904222-100MGEA 5390 CZK
APOSOR904222-100MG APOSOR904222-1G APOSOR904222-250MG
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664421
CAS číslo: 221675-45-2