Thiophene-2-carboxaldoxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904201-25G
APOSOR904201-25GEA
2400
CZK
APOSOR904201-25G
Thiophene-2-carboxaldoxime 95%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Vzorec:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022509 CAS číslo: 29683-84-9 |