Tisk…
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Methylthiophen-2-yl)azepane
OR904171-1G OR904171-250MG
APOSOR904171-1GEA 43970 CZK
APOSOR904171-1G APOSOR904171-250MG
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane
Vzorec: C₁₁H₁₇NS
MW: 195,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05190319
CAS číslo: 527674-20-0