Tisk…
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904169-1G OR904169-5G
APOSOR904169-1GEA 6450 CZK
APOSOR904169-1G APOSOR904169-5G
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09788609
CAS číslo: 255735-88-7