3-Ethynylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904149-25G
OR904149-5G
APOSOR904149-25GEA
5890
CZK
APOSOR904149-25G
APOSOR904149-5G
3-Ethynylpyridine 97%
3-Ethynylpyridine
Vzorec:
C₇H₅N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02177459 CAS číslo: 2510-23-8 |