Tisk…
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904005-100MG OR904005-1G OR904005-250MG
APOSOR904005-100MGEA 5390 CZK
APOSOR904005-100MG APOSOR904005-1G APOSOR904005-250MG
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06742804
CAS číslo: 4027-59-2