Tisk…
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903996-1G OR903996-250MG
APOSOR903996-1GEA 19010 CZK
APOSOR903996-1G APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 90272-84-7