Tisk…
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903973-1G OR903973-250MG
APOSOR903973-1GEA 3710 CZK
APOSOR903973-1G APOSOR903973-250MG
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705763
CAS číslo: 74290-69-0