4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903971-1G
OR903971-5G
APOSOR903971-1GEA
4040
CZK
APOSOR903971-1G
APOSOR903971-5G
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine
Vzorec:
C₉H₈N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09743704 CAS číslo: 105350-49-0 |