Tisk…
6-Heptyn-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903961-100G OR903961-10G OR903961-25G OR903961-5G
APOSOR903961-100GEA 11610 CZK
APOSOR903961-100G APOSOR903961-10G APOSOR903961-25G APOSOR903961-5G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112.17 g/mol
Bod varu: 105 °C
Hustota: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00049198
CAS číslo: 63478-76-2