2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
OR903958-1G
OR903958-250MG
APOSOR903958-1GEA
19440
CZK
APOSOR903958-1G
APOSOR903958-250MG
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole
Vzorec:
C₈H₇ClN₂S Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
38338-21-5 |