Tisk…
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903940-100MG OR903940-250MG
APOSOR903940-100MGEA 6550 CZK
APOSOR903940-100MG APOSOR903940-250MG
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Bod varu: 129…131,5 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 18755-56-1