2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903939-1G
OR903939-250MG
APOSOR903939-1GEA
2030
CZK
APOSOR903939-1G
APOSOR903939-250MG
2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
2-Morpholinopyrimidin-4-ol
Vzorec:
C₈H₁₁N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234443 CAS číslo: 19810-79-8 |