Tisk…
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903930-1G OR903930-250MG
APOSOR903930-1GEA 23440 CZK
APOSOR903930-1G APOSOR903930-250MG
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
3-Phenylpyridin-2-amine
Vzorec: C11H10N2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114119
CAS číslo: 87109-10-2