Tisk…
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903923-1G OR903923-250MG
APOSOR903923-1GEA 1660 CZK
APOSOR903923-1G APOSOR903923-250MG
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11518983
CAS číslo: 474708-88-8