Tisk…
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903901-1G OR903901-5G
APOSOR903901-1GEA 2210 CZK
APOSOR903901-1G APOSOR903901-5G
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059823
CAS číslo: 90226-87-2