Tisk…
5-Bromo-2-pentanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903890-10G OR903890-1G OR903890-5G
APOSOR903890-10GEA 17990 CZK
APOSOR903890-10G APOSOR903890-1G APOSOR903890-5G
5-Bromo-2-pentanone 95%
5-Bromo-2-pentanone
Vzorec: H₃CC(O)(CH₂)₂CH₂Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051425
CAS číslo: 3884-71-7