Tisk…
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903885-1G OR903885-250MG
APOSOR903885-1GEA 2610 CZK
APOSOR903885-1G APOSOR903885-250MG
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Isoquinolin-3-ylmethanol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859798
CAS číslo: 76884-34-9