Tisk…
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903880-1G OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA 2780 CZK
APOSOR903880-1G APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09263762
CAS číslo: 209459-11-0