Tisk…
3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903872-5G
APOSOR903872-5GEA 3060 CZK
APOSOR903872-5G
3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
3-Methoxy-4-nitrophenol
Vzorec: C7H7NO4
MW: 169,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840329
CAS číslo: 16292-95-8