Tisk…
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903871-5G
APOSOR903871-5GEA 2030 CZK
APOSOR903871-5G
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659510
CAS číslo: 120466-66-2