Tisk…
4,5-Dichloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903869-1G OR903869-5G
APOSOR903869-1GEA 1820 CZK
APOSOR903869-1G APOSOR903869-5G
4,5-Dichloropyrimidine 98%
4,5-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,9800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743880
CAS číslo: 6554-61-6