Tisk…
2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903840-1G OR903840-250MG
APOSOR903840-1GEA 21490 CZK
APOSOR903840-1G APOSOR903840-250MG
2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
2-Chloro-9-methyl-9H-purine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
MW: 168,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07440150
CAS číslo: 2346-73-8