Tisk…
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903838-1G OR903838-250MG
APOSOR903838-1GEA 1540 CZK
APOSOR903838-1G APOSOR903838-250MG
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09756954
CAS číslo: 31058-83-0