Tisk…
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903818-10G OR903818-25G OR903818-5G
APOSOR903818-10GEA 4270 CZK
APOSOR903818-10G APOSOR903818-25G APOSOR903818-5G
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
3,5-Dichloro-4-methylaniline
Vzorec: C7H7Cl2N
MW: 176,0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00266300
CAS číslo: 54730-35-7