Tisk…
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903813-10G OR903813-1G OR903813-5G
APOSOR903813-10GEA 4930 CZK
APOSOR903813-10G APOSOR903813-1G APOSOR903813-5G
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656492
CAS číslo: 115016-95-0