Tisk…
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903783-5G
APOSOR903783-5GEA 4630 CZK
APOSOR903783-5G
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C5H3ClO2S
MW: 162,5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082877
CAS číslo: 36157-42-3