Tisk…
Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903768-1G OR903768-250MG
APOSOR903768-1GEA 14290 CZK
APOSOR903768-1G APOSOR903768-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Thieno[2,3-b]pyrazine
Vzorec: C₆H₄N₂S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 56088-28-9