N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903763-1G
OR903763-5G
APOSOR903763-1GEA
1410
CZK
APOSOR903763-1G
APOSOR903763-5G
N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
N-Butyl-2-chloroacetamide
Vzorec:
C₆H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00776256 CAS číslo: 5349-24-6 |