Tisk…
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903760-1G OR903760-250MG OR903760-5G
APOSOR903760-1GEA 8500 CZK
APOSOR903760-1G APOSOR903760-250MG APOSOR903760-5G
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione 95%
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₇H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238853
CAS číslo: 67337-73-9