Tisk…
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903755-1G
APOSOR903755-1GEA 3060 CZK
APOSOR903755-1G
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,6200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193399
CAS číslo: 83259-30-7