Tisk…
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903754-1G OR903754-250MG
APOSOR903754-1GEA 2120 CZK
APOSOR903754-1G APOSOR903754-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
Vzorec: C₈H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13152137
CAS číslo: 126053-15-4