Tisk…
7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903749-1G OR903749-250MG OR903749-5G
APOSOR903749-1GEA 2200 CZK
APOSOR903749-1G APOSOR903749-250MG APOSOR903749-5G
7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine 95%
7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₅H₂ClN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16657018
CAS číslo: 13316-12-6