Tisk…
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903747-1G OR903747-25G OR903747-5G
APOSOR903747-1GEA 2650 CZK
APOSOR903747-1G APOSOR903747-25G APOSOR903747-5G
3-Chloro-5-methoxypyridazine
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Vzorec: C5H5ClN2O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236839
CAS číslo: 123696-02-6