Tisk…
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903740-100MG OR903740-1G OR903740-250MG
APOSOR903740-100MGEA 4770 CZK
APOSOR903740-100MG APOSOR903740-1G APOSOR903740-250MG
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
4-Chlorobenzyl isocyanide
Vzorec: C₈H₆ClN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 39546-47-9