Tisk…
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR903729-1G OR903729-250MG
APOSOR903729-1GEA 13330 CZK
APOSOR903729-1G APOSOR903729-250MG
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699191
CAS číslo: 1172229-72-9