Tisk…
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903710-1G OR903710-5G
APOSOR903710-1GEA 5200 CZK
APOSOR903710-1G APOSOR903710-5G
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00223823
CAS číslo: 122433-29-8