Tisk…

3-Methoxy-2-nitropyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9037-100G OR9037-25G
APOSOR9037-100GEA 953 CZK
APOSOR9037-100G APOSOR9037-25G
3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
3-Methoxy-2-nitropyridine
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222276
CAS číslo: 20265-37-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR