Tisk…
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903695-1G OR903695-250MG
APOSOR903695-1GEA 2690 CZK
APOSOR903695-1G APOSOR903695-250MG
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₆ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520878
CAS číslo: 874-31-7