Tisk…
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903690-1G OR903690-5G
APOSOR903690-1GEA 1820 CZK
APOSOR903690-1G APOSOR903690-5G
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191788
CAS číslo: 205448-31-3